3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-2-methoxy-6-methylpyridine, 3-Fluoro-2-methoxy-6-picoline
H64683.06
H64683.06EA 149 EUR InStock
H64683.06
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine 97%
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine
Purity: 97% CAS No.: 375368-80-2 Molecular Formula: C7H8FNO Formula Weight: 141.15 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow MDL No.: MFCD03095083
Formule: C₇H₈FNO
MW: 141,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095083
Numéro CAS: 375368-80-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité