1H-Pyrimidine-4-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H64690.06
H64690.06EA 148 EUR InStock
H64690.06
1H-Pyrimidine-4-one 98%
1H-Pyrimidine-4-one
Purity: 98% CAS No.: 4562-27-0 Molecular Formula: C4H4N2O Formula Weight: 96.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 163-169° lit. Beilstein Reference: 741972 MDL No.: MFCD00006664
Formule: C₄H₄N₂O
Point de fusion: 163…169 °C (lit.)
Numéro MDL: MFCD00006664
Numéro CAS: 51953-17-4
EINECS: 224-932-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité