Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Benzyloxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid Pinacol ester, Benzyl 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate, 1-Cbz-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid Pinacol ester, 1-Benzyloxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, Benzyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate, 1-Carbobenzoxy-1,2,3,6-tetrahydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-[1-(Carbobenzoxy)-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, N-Cbz-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester

H64891.03
H64891.03EA 207 EUR InStock
H64891.03
Benzyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 98%
Benzyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 286961-15-7 Molecular Formula: C19H26BNO4 Formula Weight: 343.23 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 88-90° Beilstein Reference: 8571588 MDL No.: MFCD11521562


Formule: C₁₉H₂₆BNO₄
MW: 343,23 g/mol
Point de fusion: 88…90 °C
Numéro MDL: MFCD11521562
Numéro CAS: 286961-15-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité