N-Isopropylacrylamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H66262.22
H66262.22EA 277 EUR InStock
H66262.22
N-Isopropylacrylamide 97%
N-Isopropylacrylamide
Purity: 97% CAS No.: 2210-25-5 Molecular Formula: C6H11NO Formula Weight: 113.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 60-63° Boiling Point: 89-92°/2mm Beilstein Reference: 1744926 MDL No.: MFCD00041913
Formule: C₆H₁₁NO
Point d'ébullition: 89…92 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041913
Numéro CAS: 2210-25-5
EINECS: 218-638-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité