Fmoc-Asp(Ompe)-OH 98% (par HPLC)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-((3-methylpentan-3-yl)oxy)-4-oxobutanoic acid, N-Fmoc-L-aspartic acid 4-methylpentyl ester
H66281.06
H66281.06EA 433 EUR InStock
H66281.06
Fmoc-Asp(Ompe)-OH 98% (par HPLC)
Fmoc-Asp(Ompe)-OH
Formule: C₂₅H₂₉NO₆
MW: 439,508 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD10001333
Numéro CAS: 180675-08-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (HPLC) 97.5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité