3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H66356.03
H66356.03EA 203 EUR InStock
H66356.03
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 92525-10-5 Molecular Formula: C4H5IN2 Formula Weight: 208.00 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.936 Refractive Index: 1.5880 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Brown MDL No.: MFCD08435890
Formule: C₄H₅IN₂
MW: 208,00 g/mol
Densité: 1.936
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08435890
Numéro CAS: 92525-10-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité