Dde-Lys(Fmoc)-OH 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H66446.03
H66446.03EA 277 EUR InStock
H66446.03
Dde-Lys(Fmoc)-OH 98%
Dde-Lys(Fmoc)-OH
Purity: 98% CAS No.: 156648-40-7 Molecular Formula: C31H36N2O6 Formula Weight: 532.64 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: Off-white MDL No.: MFCD00467662
Formule: C₃₁H₃₆N₂O₆
Numéro MDL: MFCD00467662
Numéro CAS: 156648-40-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité