Fmoc-Glu-OBzl 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Fmoc-Glu-Obzl, N-Fmoc-L-glutamic acid 1-benzyl ester
H66551.06
H66551.06EA 102 EUR InStock
H66551.06
Fmoc-Glu-OBzl 95%
Fmoc-Glu-OBzl
Purity: 95% CAS No.: 122350-52-1 Molecular Formula: C27H25NO6 Formula Weight: 459.50 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Optical Rotation: -16°(c=1 in methanol) MDL No.: MFCD00080272
Formule: C₂₇H₂₅NO₆
MW: 459,498 g/mol
Numéro MDL: MFCD00080272
Numéro CAS: 122350-52-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité