Hématoxyline, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin
H9627-5X100G
H9627-5X100GEA 1660 EUR InStock
H9627-5X100G
Hématoxyline, Supelco®
Hématoxyline
Hematoxylin is an organic stain which chelates with metal ions and binds to DNA and RNA. It is used for staining nucleus of the cells.[1] Hematoxylin along with eosin stain is used in the diagnosis of invasion stage in tumors.
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302.28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1ae87ad93c95387cca8b4c5c4abdb7c4a90675d&vid=2b5ee99499727bd5dd6a41499843c662fcf4c7db&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
5 H9627-5X100G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité