Heat exchanger and circulator packages
Fournisseur: HAAKE
222-1937
HAAK222-1937EA 5280 EUR InStock
HAAK222-1937
Heat exchanger and circulator packages
Thermostats à circulation Systèmes à circulation fermée Thermostats chauffants
SC100- A10 refrigerated bath circulator provides efficient cooling for open and closed applications, with temperatures ranging from −10 to +100°C and maximum bath volume of 6 litres.
  • Powerful bath circulator with a stainless steel reservoir
Information de livraison: Circulator package includes SC100-A10 and 3 m silicon hose
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité