Detergents reagent solution
Fournisseur: Hach
105932
HACH105932EA 44.9 EUR InStock
HACH105932
Detergents reagent solution
Kits de tests environnementaux
Used for the determination of detergents (surfactants) by the crystal violet method. For use with storm water test kit.
Conditionnement: Reagent is packed in a marked dropping bottle.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité