Silver nitrate standard solution
Fournisseur: Hach
1255149
HACH1255149EA 74.6 EUR InStock
HACH1255149
Silver nitrate standard solution
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Standard solution for chloride determination by argentometric burette titration.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité