Huile silicone
Fournisseur: Hach
126936
HACH126936EA 21.6 EUR InStock
HACH126936
Huile silicone
Huile silicone
Multiple uses, including preparation of turbidity sample cells.
Densité: 0.9…1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132673
Numéro CAS: 68083-14-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité