Filter holder
Fournisseur: Hach
1352900
HACH1352900EA 461 EUR InStock
HACH1352900
Filter holder
Porte-filtres
This filter holder is made of rugged, autoclavable polyphenylsulfone.
  • Magnetic with no-leak seal
  • One-hand operation for filter retrieval
Information de livraison: Supplied with support screen and graduated funnel 300 ml (50 ml increments). Stem fits #8 stopper (not included).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité