Membrane disc filters
Fournisseur: Hach
1353001
HACH1353001EA 260 EUR InStock
HACH1353001
Membrane disc filters
Filtres Filtres à membrane
These GN-metrical membrane filters are ideal for testing recreational water, wastewater and drinking water. They meets U.S. Environmental Protection Agency (USEPA) and American Society for Testing and Materials (ASTM) specifications to ensure complete retention and maximum recovery of bacteria.
  • Convenient and pre-sterilised
  • Gridded design
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité