Potassium iodide-iodate standard solution, 0,0125 N
Fournisseur: Hach
1400153
HACH1400153EA 75.4 EUR InStock
HACH1400153
Potassium iodide-iodate standard solution, 0,0125 N
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Used for determination of sulphite by burette iodometric titration.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité