Cyclohexanone, MDB
Fournisseur: Hach
Danger
1403332
HACH1403332EA 30.2 EUR InStock
HACH1403332
Cyclohexanone, MDB
Cyclohexanone
Formule: C₆H₁₀(=O)
Point d'ébullition: 155.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 0.9478 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001625
Numéro CAS: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
ONU: 1915
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119453616-35
Merck Index: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité