Kits de test par comparaison visuelle, nitrate-nitrite, NI-12
Fournisseur: Hach
1408100
HACH1408100EA 303 EUR InStock
HACH1408100
Kits de test par comparaison visuelle, nitrate-nitrite, NI-12
Kits de tests environnementaux
Méthode de tests par disque de couleur simple, économique pour nitrate-nitrite.
Information de livraison: comprend un disque de couleur, une boîte de comparaison et des tubes, des réactifs, un mode d'emploi et une mallette de transport.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité