Test kit, chlorine and pH, model CN-67
Fournisseur: Hach
1411100
HACH1411100EA 317 EUR InStock
HACH1411100
Test kit, chlorine and pH, model CN-67
Kits de tests environnementaux
Maintaining safe water conditions and to protect against system corrosion by control of chlorine and pH. The free and total chlorine and pH test kit provides more accuracy than test kits using colour cubes or step-wise comparators.
Information de livraison: Includes colour discs and a comparator for monitoring chlorine and pH and required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité