Buffer solution for water testing
Fournisseur: Hach
1430598
HACH1430598EA 105 EUR InStock
HACH1430598
Buffer solution for water testing
Kits de tests environnementaux
Buffered dilution water required for testing recreational, drinking and wastewater.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité