Kits de couleur visuels, eau douce, CA-10WR
Fournisseur: Hach
143801
HACH143801EA 374 EUR InStock
HACH143801
Kits de couleur visuels, eau douce, CA-10WR
Kits de tests environnementaux
Utilise les méthodes simples et rapides de disque de couleur simple et de comptage de goutte pour mesurer la teneur en dioxyde de carbone, en oxygène dissous et en pH pour des applications dans les domaines de l'eau et de l'écologie.
Information de livraison: ce kit comprend sept réactifs, des limiteurs, des flacons, une cellule d'échantillonnage avec bouchon, un disque de couleur, des tubes de visée, une boîte de comparaison, un tube de mesure, un mode d'emploi et une mallette de transport.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité