Bleu de bromophénol solution indicateur acide-base
Fournisseur: Hach
Synonyms: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
1455232
HACH1455232EA 26.6 EUR InStock
HACH1455232
Bleu de bromophénol solution indicateur acide-base
Bleu de bromophénol
Bromphenol blue pH indicator solutions are used to determine acidity and alkalinity of water by titration method.
  • Visual transition interval: pH 3,0 (yellow) - pH 4,6 (blue)
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97 g/mol
Point de fusion: 273
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
Merck Index: 13,01429
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité