Plomb (II) acétate trihydraté
Fournisseur: Hach
Danger
1458042
HACH1458042EA 40.6 EUR InStock
HACH1458042
Plomb (II) acétate trihydraté
Diacétate de plomb trihydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75 °C
Densité: 2.55 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150023
Numéro CAS: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
ONU: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité