Kits de test par comparaison visuelle, nitrate, NI-11
Fournisseur: Hach
146803
HACH146803EA 172 EUR InStock
HACH146803
Kits de test par comparaison visuelle, nitrate, NI-11
Kits de tests environnementaux
Méthode de tests par disque de couleur simple, portative, économique pour nitrate.
Information de livraison: ce kit comprend un disque de couleur, une boîte de comparaison et des tubes, des réactifs, un mode d'emploi et une mallette de transport.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité