Magnésium chlorure 510 g/l en solution aqueuse
Fournisseur: Hach
1476253
HACH1476253EA 95.3 EUR InStock
HACH1476253
Magnésium chlorure 510 g/l en solution aqueuse
Magnésium chlorure
Formule: MgCl₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011106
Numéro CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité