Magnesium standard solution
Fournisseur: Hach
1479442
HACH1479442EA 47.4 EUR InStock
HACH1479442
Magnesium standard solution
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Standard solutions for accuracy checks in magnesium determinations. HNO₃ matrix.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité