Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide borique

Fournisseur: Hach
Danger

1481799
HACH1481799EA 90.2 EUR InStock
HACH1481799
Acide borique
ortho-Boric acid


Formule: B(OH)₃
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ATTEINDRE: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=7316a7ae048923d6e8bfdfdfab30846772139398&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité