Orangé de méthyle 0,05% aqueous solution Indicator_pH
Fournisseur: Hach
Synonyms: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
14832
HACH14832EA 18.5 EUR InStock
HACH14832
Orangé de méthyle 0,05% aqueous solution Indicator_pH
Orangé de méthyle
pH Indicator for acidity titrations
0.50 g/L, APHA formulation. Color change pink (pH 3.2) to yellow (pH 4.4).
Formule: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327.34 g/mol
Point d'ébullition: 90
Point d'éclair: 38
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007502
Numéro CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
Merck Index: 13,06127
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité