Buffer solution for chlorine determination
Fournisseur: Hach
1490932 2155332
HACH1490932EA 35 EUR InStock
HACH1490932 HACH2155332
Buffer solution for chlorine determination
Buffers Tampons pH
For determination of chlorine by amperometric titration. APHA formulation 100 ml bottle.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité