EDTA 0.1428 mol/l en solution aqueuse
Fournisseur: Hach
1496001
HACH1496001EA 38 EUR InStock
HACH1496001
EDTA 0.1428 mol/l en solution aqueuse
EDTA
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003541
Numéro CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité