Potassium chromate en solution aqueuse
Fournisseur: Hach
Danger
16649H
HACH16649HEA 70.2 EUR InStock
HACH16649H
Potassium chromate en solution aqueuse
Potassium chromate
Formule: K₂CrO₄
Point de fusion: 985 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011368
Numéro CAS: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07784
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité