Test pour l'environnement, AL-36B
Fournisseur: Hach
180202
HACH180202EA 573 EUR InStock
HACH180202
Test pour l'environnement, AL-36B
Kits de tests environnementaux
Le test AL-36B mesure l'acidité, l'alcalinité, le dioxyde de carbone (1,25 - 100 mg/l), l'oxygène dissous (0,2 - 20 mg/l), la dureté et le pH (4 - 10).
  • Méthodes simples et précises
  • Titrage par disque de couleur et compte-gouttes
Conçu pour répondre aux besoins de mobilité des personnes en charge de la conservation de la faune aquatique et terrestre.
Information de livraison: Comprend douze réactifs, des limiteurs, des flacons, une cellule d'échantillonnage avec bouchon, un disque de couleur, des tubes de visée, une boîte de comparaison, un tube de mesure, un mode d'emploi et une mallette de transport robuste.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité