Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) solution indicateur, pour la détermination de la DCO
Fournisseur: Hach
Synonyms: Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulphate, Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
181233
HACH181233EA 25 EUR InStock
HACH181233
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) solution indicateur, pour la détermination de la DCO
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate)
Oxidation-reduction indicator solution used in determination of COD by ferrous titration.
Formule: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036428
Numéro CAS: 14634-91-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité