Hydrazine colour disc test kit, HY-2
Fournisseur: Hach
184900
HACH184900EA 245 EUR InStock
HACH184900
Hydrazine colour disc test kit, HY-2
Kits de tests environnementaux
Proper maintenance and economy of operation of modern boilers and cooling towers require a careful balance between water quality parameters and treatment chemicals. This kit measures hydrazine, a common oxygen scavenger in boiler water, using the simple colour disc method.
Information de livraison: Includes two 100 ml bottles of deionised water, one reagent, two stoppers, one colour disc comparator, one colour disc, instructions, and a carrying case.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité