Kits de test, acide cyanurique
Fournisseur: Hach
185102
HACH185102EA 156 EUR InStock
HACH185102
Kits de test, acide cyanurique
Kits de tests environnementaux
Un agent stabilisant pour le chlore et l'acide cyanurique est utilisé dans le traitement des piscines. Le kit de test pour acide cyanurique mesure la turbidité formée par rapport à la concentration en acide cyanurique, une fois le réactif ajouté.
Information de livraison: comprend un réactif, des limiteurs, une éprouvette graduée, une cellule d'échantillonnage avec un bouchon, une tige, un mode d'emploi et une mallette de transport.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité