Kits de test, tannins et lignine
Fournisseur: Hach
193701
HACH193701EA 336 EUR InStock
HACH193701
Kits de test, tannins et lignine
Kits de tests environnementaux
Conçu pour analyser les tannins et la lignine et indiquer les résultats en mg/l d'acide tannique.
  • Méthode simple et économique par disque de couleur
  • Kit de test facile à transporter offrant des résultats rapides
Information de livraison: ce kit comprend un disque de couleur, une boîte de comparaison et des tubes, des réactifs, de l'eau déionisée, une bouteille de mélange, un entonnoir, des papiers de filtration, un mode d'emploi et une mallette de transport.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité