Test kit, free cyanide
Fournisseur: Hach
201002
HACH201002EA 394 EUR InStock
HACH201002
Test kit, free cyanide
Kits de tests environnementaux
The test kit is suitable for measuring the effectiveness of cyanide removal from waste effluents of metal-cleaning and electroplating baths and various other chemical processes through alkaline or neutral chlorination procedures. Not suitable for complexed cyanides.
  • Simple and fast colour comparison method
  • Portable test kit for on site measurement
Information de livraison: Test kit comprises reagents as powder pillows, comparator, comparator disc, tubes and simple equipment for sample treatment and measurement, all in a sturdy carrying case.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité