Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethylèneglycol

Fournisseur: Hach
Attention

203953
HACH203953EA 65 EUR InStock
HACH203953
Ethylèneglycol
Ethylèneglycol


Formule: HOCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 196…198 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1.115 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002885
Numéro CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
ATTEINDRE: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité