Sodium hydroxyde 4.5 mol/l (4.5 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Hach
Danger
Synonyms: Caustic soda
204053
HACH204053EA 41.2 EUR InStock
HACH204053
Sodium hydroxyde 4.5 mol/l (4.5 N) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Densité: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité