Fer (III) chlorure solution dans l'acide sulfurique
Fournisseur: Hach
Danger
204253
HACH204253EA 45 EUR InStock
HACH204253
Fer (III) chlorure solution dans l'acide sulfurique
Fer (III) chlorure
Ferric Chloride-Sulfuric Acid Solution for determination of volatile acids by the esterification method.
Formule: FeCl₃
Numéro MDL: MFCD00011005
Numéro CAS: 7705-08-0
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité