Formaldéhyde 36 - 38% en solution aqueuse
Fournisseur: Hach
Danger
Synonyms: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
205932
HACH205932EA 17.9 EUR InStock
HACH205932
Formaldéhyde 36 - 38% en solution aqueuse
Formaldéhyde
Formule: CH₂O
MW: 30,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
ONU: 2209
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité