Bleu de thymol
Fournisseur: Hach
2067299
HACH2067299EA 48.5 EUR InStock
HACH2067299
Bleu de thymol
Bleu de thymol
Formule: C₂₇H₃₀O₅S
Point de fusion: 221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005869
Numéro CAS: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité