Sample Bags
Fournisseur: Hach
2075333
HACH2075333EA 49.6 EUR InStock
HACH2075333
Sample Bags
Sachets Sachets d'échantillonnage
They are transparent PE bags that are specially designed for chlorinated water samples and also for testing recreational water, waste water and drinking water.
  • Sterile and disposable bags
  • With 'Whirl-Pak' closure
  • Write-on strip for waterproof ink
Certifications: Complies with USEPA.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité