Powder pillows, potassium persulphate
Fournisseur: Hach
2084766
HACH2084766EA 34.4 EUR InStock
HACH2084766
Powder pillows, potassium persulphate
Kits de tests environnementaux
Powder reagent in sealed package for phosphonate test and total phosphate TNT.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité