Erlenmeyer flasks, polymethylpentene
Fournisseur: Hach
2089846
HACH2089846EA 33.7 EUR InStock
HACH2089846
Erlenmeyer flasks, polymethylpentene
Ballons Flacons Erlenmeyers
Ideal for titrations, preparation and storage of media.
  • Chemical resistance Strength
  • Autoclavable
Polymethylpentene flask with polypropylene screwcap features clarity (Do not engage threads during cycle).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité