Nitrate reagent powder pillows, NitraVer® 6
Fournisseur: Hach
2107249
HACH2107249EA 90.9 EUR InStock
HACH2107249
Nitrate reagent powder pillows, NitraVer® 6
Kits de tests environnementaux
These reagents are for the determination of low range nitrate by the NitraVer® 6 cadmium reduction method.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité