Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium métaperiodate

Fournisseur: Hach
Danger

2107769
HACH2107769EA 44.3 EUR InStock
HACH2107769
Sodium métaperiodate
Sodium métaperiodate


Formule: NaIO₄
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 175 °C
Densité: 3.87 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003534
Numéro CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08714
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité