Settlometer kit
Fournisseur: Hach
2115700
HACH2115700EA 309 EUR InStock
HACH2115700
Settlometer kit
Entonnoirs Cônes de sédimentation
This kit is used for analyzing activated sludge process. Custom PP paddle allows agitation of sample without scratching the jar.
  • Easy-to-read white graduations
  • Impact-resistant
  • Chemically resistant at pH range 3 to 10
Information de livraison: Kit includes a transparent PC 2 liter jar with cover and 10 PC graduated centrifuge tubes (15 ml).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité