Hardness reagent, UniVer® 3
Fournisseur: Hach
21320H
HACH21320HEA 37.3 EUR InStock
HACH21320H
Hardness reagent, UniVer® 3
Kits de tests environnementaux
This combined indicator and buffer reagent is used for determination of total hardness by titration methods.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité