Phthalate-phosphate reagent powder pillows
Fournisseur: Hach
2150166
HACH2150166EA 49.6 EUR InStock
HACH2150166
Phthalate-phosphate reagent powder pillows
Kits de tests environnementaux
For low-level determination of nickel and cobalt by the PAN method.
Conditionnement: Pack of 50 powder pillows.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité